Documenti fondamentali
PIHA01250
Millipore
Inserti da appoggio Millicell® per colture cellulari
pore size 0.45 μm, diam. 12 mm, white mixed cellulose esters (MCE) membrane, size 24 wells, sterile
Sinonimo/i:
inserti per colture cellulari, inserti permeabili per colture, inserto per colture di tessuti, piastra per colture di tessuti
About This Item
Codice UNSPSC:
41104923
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NB.22
Materiali
polystyrene housing
white mixed cellulose esters (MCE) membrane
Livello qualitativo
Sterilità
ethylene oxide treated
sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Confezionamento
pack of 50
Produttore/marchio commerciale
Millicell®
Parametri
50 °C max. temp.
tecniche
cell attachment: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell differentiation: suitable
toxicology assay: suitable (in vitro)
Altezza
10.5 mm
Diametro
12 mm
Superficie filtrante
0.6 cm2
Misura
24 wells
Area superficiale
0.6 cm2
Volume d’esercizio
0.6 mL
Colore
opaque white, membrane
Matrice
MF-Millipore
Dimensione pori
0.45 μm
applicazioni
industrial qc (microbial attachment assays)
Tipo di binding
high binding surface
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Configurazione del dispositivo: piastra a 24 pozzetti, membrana con pori di 0,45μm
Con gli inserti Millicell®, le cellule adese o in sospensione sono in contatto col terreno sia nella porzione apicale che in quella basolaterale. Crescita, struttura e funzionalità cellulare rispecchiano più fedelmente ciò che accade in vivo. Inoltre gli inserti Millicell® consentono di studiare entrambi i lati del monostrato cellulare.
Inserti da appoggio Millicell:®
- promuovono egregiamente la crescita cellulare e forniscono una straordinaria opportunità per lo studio delle cellule
Tipo di membrana:
membrana MF-Millipore (esteri misti di cellulosa)
- polarizzazione anatomica e polarizzazione funzionale eccezionali
Applicazioni
Attaccamento cellulare, crescita cellulare, differenziamento cellulare, immunocitochimica
Applicazioni
Categoria di ricerca
Colture cellulari
Confezionamento
Confezionati in blister singoli
Note legali
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
This page covers the basic indirect co-culture procedure on both sides of Millicell cell culture insert membranes.
Protocolli
This is a Toluidine Blue Staining protocol.
This protocol covers 3 modes for the microscopic examination of cell samples.
This page covers the indirect co-culture of embryonic stem cells with embryonic fibroblasts.
Contenuto correlato
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.