Documenti fondamentali
PBGC06210
Millipore
Filtri a membrana PES, NMWCO 10 kDa
Biomax®, filter diam. 63.5 mm
Sinonimo/i:
Dischi per ultrafiltrazione, NMW 10 kDa
About This Item
Codice UNSPSC:
41104903
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiali
polyethersulfone membrane
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Biomax®
tecniche
protein clean-up: suitable (desalting)
protein purification: suitable (concentration)
Diametro
63.5 mm
Diam. filtro
63.5 mm
Superficie filtrante
28.7 cm2
Dimensione pori
10 kDa NMWCO
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Le membrane da ultrafiltrazione sono disponibili in cellulosa rigenerata e polietersolfone (PES). La scelta del materiale dipende in maniera preponderante dalla compatibilità con il campione. La scelta del taglio molecolare nominale della membrana (NMWCO) dipenderà dal peso molecolare (MW) del macrosoluto che deve essere trattenuto. La scelta della membrana avrà un impatto significativo sulle prestazioni del processo. Come regola generale, nel caso della cellulosa rigenerata il NMWCO dovrebbe essere 2-3 volte più piccolo del peso molecolare del soluto che si vuole trattenere, nel caso delle membrane PES Biomax® invece 4-5 volte più piccolo. La diafiltrazione utilizza membrane da ultrafiltrazione in dispositivi che sfruttano un′azione centrifuga o la pressurizzazione, come per esempio le celle con agitatore Amicon®, per condurre in maniera efficace operazioni quali lo scambio di tamponi. A differenza dei tubi da dialisi, le membrane da ultrafiltrazione possono essere usate per la concentrazione di campioni e per lo scambio di tamponi, riducendo così al minimo i trasferimenti di campioni e la perdita di campione.
Applicazioni
L′impiego di dischi da ultrafiltrazione con NMW da 10 kDa in un′unità da ultrafiltrazione ha consentito il recupero e la purificazione di polisaccaridi prodotti per fermentazione alcolica da lieviti della specie Schizosaccharomyces japonicus.
Note legali
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
BIOMAX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1