P2B005A05
Cassetta Pellicon® 2 Modulo per ultrafiltrazione Biomax®
filtration area 0.5 m2, NMWCO 5 kDa
Sinonimo/i:
Pellicon® 2 Cassette Ultrafiltration Module Biomax-5 A 0.5 m 2
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polyethersulfone
polypropylene screen
polyurethane adhesive
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Pellicon®
Parametri
0.33 bar max. transmembrane pressure (5 psig) (reverse)
4-6 L/min recirculation rate at 1.4 bar (20 psi)
7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C (forward)
tecniche
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Altezza
1.5 cm (0.6 in.)
Lunghezza
21 cm (8.3 in.)
Larghezza
17.8 cm (7.0 in.)
Superficie filtrante
0.5 m2
Area nominale della membrana
0.5 m2
Estraibili (gravimetria)
≤1500 mg/m2
Matrice
Biomax®
Dimensione pori
5 kDa NMWCO
pH
1-14
Descrizione generale
′ These void-free membranes are more permeable, resulting in high-flux with equivalent or superior product retention.
®
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
Altre note
Risultati analitici
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2