OP01A
Anti-v-H-Ras (Ab-1) Rat mAb (Y13-259) Agarose Conjugate
suspension (Liquid), clone Y13-259, Calbiochem®
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
Y13-259, monoclonal
Forma fisica
suspension (Liquid)
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
do not freeze
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Other Applications (see comments)
Confezionamento
Attenzione
Stato fisico
Risultati analitici
SW 480 or Y1 cells or normal skin tissue
Altre note
Taparowsky, E., et al. 1983. Cell34, 581.
Ellis, R.W., et al. 1981. Nature292, 506.
Shih, T.Y., et al. 1980. Nature287, 686.
WGK 1