NA02A
Anti-2,2,7-Trimethylguanosine Mouse mAb (K121) Agarose Conjugate
suspension (Liquid), clone K121, Calbiochem®
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
K121, monoclonal
Forma fisica
suspension (Liquid)
contiene
≤0.1% sodium azide as preservative
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
do not freeze
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunoprecipitation (15 µl beads/sample)
Immunoprecipitation (1-2 µg/ml; see application references)
Immunocytochemistry (use Cat. No. NA02)
Paraffin Sections (use Cat. No. NA02)
Attenzione
Stato fisico
Risultati analitici
Transfer RNA (tRNA)
Heterogenous nuclear RNA (hnRNA)
Altre note
Krainer, A.R. 1988. Nuc. Acids Res.16, 9415.
Luhrmann, R. 1988. Birntiel, M.L. (ed) Springer-Verlag, Berlin and Heidelberg. 71.
Reddy, R. and Busch, H., 1988. Birnstiel, M.L. (ed) Springer-Verlag, Berlin and Heidelberg. 1.
Krainer, A.R. and Maniatis, T. 1985. Cell42, 725.
Kramer, A., et al. 1984. Cell38, 299.
Lerner, M.R., et al. 1980. Nature283, 220.
WGK 1