MTRACECR1
Base di ricarica per palmare M-Trace®
for use with (M-TRACE® Touch Mobile Computer)
Sinonimo/i:
Caricatore
About This Item
Codice UNSPSC:
43210000
NACRES:
JA.12
Prodotti consigliati
Confezionamento
pack of -1 unit
applicazioni
pharmaceutical
sterility testing
Compatibilità
Steritest® Symbio pump
for use with (M-TRACE® Touch Mobile Computer)
Descrizione generale
Il software e la app mobile M-Trace® sono i vostri assistenti digitali QC per test di sterilità conformi al CFR 21 Parte 11 dell′FDA e per altri processi disciplinati, a garanzia di un′acquisizione di dati sicura ed efficiente. Per maggiori dettagli sulla soluzione software completa per la registrazione elettronica dei test M-Trace® cliccare qui.
La base di ricarica M-Trace® è un accessorio del computer palmare touch screen M-Trace® (MTRACEMC1) idoneo ad un impiego in camera bianca e conforme ai requisiti ambientali dei testi di sterilità del QC. La base di ricarica M-Trace® permette di ricaricare velocemente e di alloggiare il palmare touch screen M-Trace®. Tutte le volte che il palmare touch screen M-Trace® non è in uso, il dispositivo può essere collocato sulla sua base di ricarica M-Trace® in modo da garantirne un alloggiamento sicuro e la ricarica automatica.
La base di ricarica M-Trace® è un accessorio del computer palmare touch screen M-Trace® (MTRACEMC1) idoneo ad un impiego in camera bianca e conforme ai requisiti ambientali dei testi di sterilità del QC. La base di ricarica M-Trace® permette di ricaricare velocemente e di alloggiare il palmare touch screen M-Trace®. Tutte le volte che il palmare touch screen M-Trace® non è in uso, il dispositivo può essere collocato sulla sua base di ricarica M-Trace® in modo da garantirne un alloggiamento sicuro e la ricarica automatica.
Applicazioni
La base di ricarica M-Trace® permette di ricaricare velocemente e di alloggiare il palmare touch screen M-Trace® quando sono in corso le procedure dei test di sterilità o di altri controlli di qualità.
Note legali
M-TRACE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
STERITEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany