MSPA75
MPAGE®Mini Spacer Plates
0.75 mm
Sinonimo/i:
mini gel plates
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
mPAGE® Mini Spacer Plates 0.75 mm, 5pk, for use with mPAGE® Gel Caster
Materiali
glass plate
Confezionamento
pkg of 5 packs
Produttore/marchio commerciale
Millipore
tecniche
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
Largh. × alt.
10.1 cm × 8.3 cm
Dimens. gel
8.3 cm × 10.1 cm
Spessore gel
0.75 mm
Compatibilità
for casting gels with the mPAGE® Gel Caster components:
compatible with mPAGE® Combs:
Descrizione generale