C75M15W
MPAGE®® Comb
0.75 mm, 15 wells, for use with MPAGE® Gel Caster
Sinonimo/i:
mini gel combs
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
mPAGE® Combs 0.75 mm 15 Wells, 5pk,
Confezionamento
pkg of 5 packs
Produttore/marchio commerciale
Millipore
tecniche
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
Largh. × alt.
10.1 cm × 8.3 cm
Dimens. gel
8.3 mm × 10.1 mm
Spessore gel
0.75 mm
Dimensione pozzetto
15 wells
Volume pozzetto
20 μL
Compatibilità
for use with mPAGE® Gel Caster components: