MMGASKTEZ
Kit di guarnizioni di ricambio per testa di filtrazione MILLIFLEX OASIS®
for use with Milliflex Oasis® head for EZ-FIT® filtration units, pkg of 5 units (per pack)
About This Item
Codice UNSPSC:
41116129
NACRES:
NB.79
Prodotti consigliati
Materiali
silicon
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 5 units (per pack)
Produttore/marchio commerciale
Milliflex Oasis®
applicazioni
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
Compatibilità
for use with Milliflex Oasis® head for EZ-FIT® filtration units
Condizioni di spedizione
ambient
Categorie correlate
Descrizione generale
Il kit di guarnizioni di ricambio per la testa Milliflex Oasis® per l′unità di filtrazione EZ-Fit® è un accessorio opzionale che permette quindi eseguire la manutenzione della testa di filtrazione quando si rende necessario. L′unità filtrante EZ-Fit® è un dispositivo monouso di filtrazione per la determinazione della carica microbica, ideato per assicurare un recupero microbico ottimale. I dispositivi di filtrazione monouso, sterili, semplificano le procedure operative, permettono di risparmiare tempo e e di ottenere conte microbiche dai risultati altamente affidabili. Il kit di guarnizioni di ricambio per la testa di filtrazione Milliflex Oasis® per l′unità di filtrazione EZ-Fit® contiene guarnizioni sufficienti per cinque interventi di sostituzione.
Applicazioni
Il kit di guarnizioni di ricambio per la testa Milliflex Oasis® per l′unità di filtrazione EZ-Fit® è un accessorio della pompa di filtrazione Milliflex Oasis® che trova applicazione nella determinazione della carica microbica e nel monitoraggio dell′acqua nelle produzioni della birra, dell′acqua in bottiglia, di cosmetici e di prodotti farmaceutici.
Note legali
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany