MHWP037A0
Aerosol Monitor, 37 mm, mixed cellulose esters, 0.45 µm, white, with pad
Microscopic particle analysis and sample collection
About This Item
Codice UNSPSC:
41116116
eCl@ss:
32161002
NACRES:
NB.24
Prodotti consigliati
Materiali
cellulose membrane
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
polystyrene
white filter
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Diam. filtro
37 mm
Superficie filtrante
9 cm2
Dimensione pori
0.45 μm pore size
Raccordi
female Luer inlet slip
female Luer outlet slip
applicazioni
environmental
Condizioni di spedizione
ambient
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Flam. Sol. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2