Documenti fondamentali
M00003700
Millipore
Monitor vuoti senza anello
Close monitor inlet and outlet
Sinonimo/i:
Monitor Case
About This Item
Codice UNSPSC:
41116116
eCl@ss:
32161002
NACRES:
NB.24
Materiali
polystyrene
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Diam. filtro
37 mm
Raccordi
female Luer inlet slip
female Luer outlet slip
applicazioni
environmental
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Monitor vuoti per areosol - M00003700, M000037A0
•Monitor vuoti per l′analisi dell′aerosol
•Utilizzabili con filtri Millipore di tipo MF (esteri misti di cellulosa).
I Monitor per l′analisi dell′aerosol di Millipore, da 37 mm, sono portafiltri monouso in plastica trasparente da utilizzare con filtri Millipore di Tipo MF (esteri misti di cellulosa). Un sottile tampone in cellulosa sigilla il filtro tra sezioni del monitor per assicurare una distribuzione omogenea del flusso del campione sulla superficie del filtro.
Le tre parti che compongono il monitor mantengono il filtro in sede allorché la parte superiore viene rimossa per consentire le operazioni di campionamento dell′aria. Il valore ABC (Average Background particle Count o conta media di particelle nel background) è riportato su ogni confezione del monitor.
Applicazioni:
I monitor per l'analisi degli aerosol sono disponibili con membrane di esteri di cellulosa da 0,45 µm e 0,8 µm. Ogni monitor contiene due filtri appaiati in peso i cui pesi differiscono tra loro non più di 0,1 mg, rendendo in questo modo superflua la pre-pesata nelle analisi gravimetriche.