Documenti fondamentali
MDE5023CL3
Millipore
Filtri di profondità Millistak+® formato μPOD
DE50, filtration area 23 cm², Process Development Scale
Sinonimo/i:
Millistak+ Depth Filter in Pod format, DE50 media series, 23 cm2 surface area, Luer fitting connection
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Nome del prodotto
Filtri di profondità Millistak+® formato μPOD, DE50, cellulose fiber, filtration area 0.0023 m2, hydrophilic
Materiali
cellulose fiber
filter aid (inorganic)
glass fiber-reinforced polypropylene
Livello qualitativo
Descrizione
For clarification of serum, plasma, vaccines, cell culture or other fluids.
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millistak+®
Parametri
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 40 °C (Reverse)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 40 °C (Forward)
Altezza
6.6 cm (2.6 in.)
Lunghezza
8.9 cm (3.5 in.)
Superficie filtrante
0.0023 m2
Impurezze
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
input
sample type liquid
Conducibilità
1.52 – 1.94 μS/cm
Grado di filtrazione
DE50
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Conduttività dell′acqua prodotta a 25 °C: 1,52 – 1,94 μS/cm dopo autoclave (1 ciclo da 60 minuti a 123 °C) e flussaggio con 50 litri di acqua pura per m² di area superficiale della matrice (5 L/ft²)
La matrice Millistak+® per filtrazione di profondità è disponibile in un formato monouso scalabile che offre una maggiore flessibilità grazie ad un esclusivo design modulare. Millistak®+ MDE5023CL3 è disponibile in un formato μPOD di dimensioni pari a 6,6 cm (H) x 8,9 cm (L) e un'area di filtrazione di 0,0023 m2.
La serie di matrici D0HC offre prestazioni ottimali grazie ad una struttura a gradiente di densità ideale per applicazioni di chiarificazione primaria. I filtri Pod con matrice Millistak+® sono disponibili in tre diverse tipologie di grado - DE, CE e HC - per venire incontro ad ogni necessità specifica
Il sistema Millistak+® Pod è ideale per una vasta gamma di applicazioni di chiarificazione primaria e secondaria, incluse colture cellulari, lisati centrifugati di lieviti, refold da E. coli, terreni di coltura, vaccini, proteine plasmatiche e sieri.
Facile da usare
Grazie al design compatto e modulare del nostro nuovo sistema Millistak+® Pod, è possibile aumentare la produttività e ridurre i tempi del ciclo.
L'installazione e l'allestimento del sistema Pod sono semplici e lineari. Il design unico degli adattatori e dei collettori monouso permette di collegare con facilità i moduli filtranti Pod alle restanti operazioni unitarie che compongono il processo. Il sistema, basato sull′impiego di moduli autonomi e monouso, mette al riparo gli operatori da rischi biologici e non richiede manutenzione né convalida delle operazioni di lavaggio.
Caratteristiche e vantaggi
  • Volume morto ridotto, per una resa di prodotto maggiore
  • Ampia gamma di tipologie di matrici disponibili in prodotti a singolo strato o multistrato
  • Formato modulare flessibile per una scalabilità da 5 a 12.000 litri e più
  • Una soluzione monouso brevettata che non necessita di portafiltri, CIP o convalida delle operazioni di lavaggio
  • Moduli filtranti (Pod) autonomi, mettono al riparo l′operatore dai rischi biologici
  • Impianto costruttivo robusto, facile da allestire e da usare
  • L′ingombro ridotto ne facilita l′impiego in spazi stretti
Specifiche
Grado del filtro: DE50
Note legali
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13