Key Documents
1.01057
Supelco
Aluminium
(foil) for analysis 0.3 mm thickness, 30 mm width EMSURE®
Sinonimo/i:
Aluminium
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Al
Numero CAS:
Peso molecolare:
26.98
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141702
Numero indice EU:
231-072-3
NACRES:
NA.21
Livello qualitativo
Nome Commerciale
EMSURE®
Forma fisica
solid
Impurezze
≤0.0002% As (Arsenic)
≤0.002% Mn (Manganese)
≤0.005% Cu (Copper)
≤0.005% Total nitrogen (N)
≤0.005% Zn (Zinc)
≤0.05% Fe (Iron)
≤0.06% Si (Silicon)
P. eboll.
2467 °C/1013 hPa
Punto di fusione
660 °C
Densità
2.70 g/cm3 at 20 °C
Temperatura di conservazione
no temp limit
InChI
1S/Al
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
  • Sensitive substrates for surface-enhanced Raman scattering: Presents substrates based on gold and silver nanoparticles, with aluminum used to improve the substrates′ resistance to laser damage. This development supports researchers in chemistry and material sciences focusing on analytical techniques (Mayr F et al., 2023).
Risultati analitici
Total nitrogen (N): ≤ 0.005 %
As (Arsenic): ≤ 0.0002 %
Cu (Copper): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.05 %
Mn (Manganese): ≤ 0.002 %
Si (Silicon): ≤ 0.06 %
Zn (Zinc): ≤ 0.005 %
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3