Documenti fondamentali
938122
Sigma-Aldrich
cloruro di Oro(III)
greener alternative
Technipur®, ≥99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Acido tetracloroaurico(III), Tetracloroaurato(III) di idrogeno
About This Item
Formula condensata:
HAuCl4 · 3H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
393.83
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Livello qualitativo
Saggio
≥99.9% trace metals basis
Stato
crystals and lumps
Caratteristiche più verdi
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Impurezze
≤1000.0 ppm (trace metals analysis)
Categoria alternativa più verde
Stringa SMILE
Cl[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Au](Cl)Cl
InChI
1S/Au.4ClH.3H2O/h;4*1H;3*1H2/q+3;;;;;;;/p-3
XYYVDQWGDNRQDA-UHFFFAOYSA-K
Descrizione generale
Gold (III) chloride trihydrate is popularly used to prepare gold nanoparticles (AuNPs) for colloidal gold immunochromatography for fast detection of IgM and IgG antibodies of COVID-19 in human blood.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Click here for more information.
Note legali
Technipur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
Kidney
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)