Documenti fondamentali
MD0SP027H1
Millipore
Filtri di profondità Millistak+® HC Pod
D0SP, filtration area 0.027 m², Lab Scale
Sinonimo/i:
Millistak+ HC Pro Pod Depth Filter, D0SP media series, 0.027 m 2 surface area, 1/4 in. Hose Barb connection
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Nome del prodotto
Filtri di profondità Millistak+® HC Pod, D0SP, filtration area 0.027 m2, hydrophilic
Materiali
acrylic
polypropylene
silica filter aid
Livello qualitativo
Descrizione
Primary clarification directly out of the bioreactor
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millistak+®
Parametri
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
30 psid max. differential pressure (2.1 bar) at 37 °C (Reverse)
30 psid max. differential pressure (2.1 bar) at 4 °C (Forward)
31 psid max. inlet pressure (2.1 bar) at 25 °C
Altezza
140 mm
5.5 in. (14 cm)
Lunghezza
8.6 in. (22 cm)
Superficie filtrante
0.027 m2
Impurezze
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
input
sample type liquid
Conducibilità
3.64-10.5 μS/cm at 25 °C (product water)
Grado di filtrazione
D0SP
Descrizione generale
Il modulo filtrante (Pod) di profondità Millistak+® HC Pro (membrana sintetica a capacità elevata) è un filtro di profondità sintetico che costituisce uno strumento di filtrazione di profondità più pulito e costante nelle prestazioni rispetto all′offerta attuale data dai filtri composti da terre a diatomee (DE) e cellulosa (CE). Questa unità, proposta in formato Pod per scala di laboratorio, con una matrice di grado C0SP, è in grado di condurre chiarificazioni primarie e secondarie così come applicazioni downstream di trattamento finale.
Applicazioni
Chiarificazione primaria direttamente in uscita dal bioreattore
Caratteristiche e vantaggi
Materiali costruttivi sintetici
  • Riduzione del 50% del tenore di TOC, di estraibili e dei volumi di acqua necessari al flussaggio preliminare
  • Nessuna interferenza con il test del lisato di amebociti di Limulus per la ricerca di endotossine batteriche da parte dei betaglucani
Risultati ripetibili da lotto a lotto, per lo sviluppo e l′implementazione di processi di chiarificazione robusti
Formulazione & progettazione di matrici per filtri di profondità
  • A parità di proprietà di ritenzione del filtro, garantiscono una capacità di filtrazione anche doppia rispetto ai migliori filtri a base di DE in commercio
  • Migliorano la rimozione delle impurezze dovute alle proteine della cellula ospite (HCP)
Dispositivo POD monouso
  • Formato modulare flessibile, per una scalabilità da 5 a 12.000 litri e più
  • Dispositivo dal formato robusto; facile da predisporre e da usare
Specifiche
Grado del filtro: D0SP
I metalli in tracce sono stati determinati dopo flussaggio con 50 l di acqua pura per m2 di area superficiale della matrice e 24 ore di bagno statico in acqua pura. Quantificazioni basate sulla media dei dati relativi agli estraibili metallici ricavati da tre lotti distinti di dispositivi uPod. L′analisi è stata condotta mediante ICP-MS. I dispositivi non sono stati sottoposti a trattamento in autoclave.
Nota sulla preparazione
Metodo di sterilizzazione
1 ciclo di autoclave da 60 min a 123 ºC. Il trattamento in autoclave può avere ricadute sulle performance di filtrazione. Consigliato solo a seguito di una contaminazione durante l′uso.
Risultati analitici
Conduttività dell′acqua prodotta a 25 °C: dopo autoclave (1 ciclo da 60 minuti a 123 °C) e flussaggio con 100 litri di acqua pura per m2 di area superficiale della matrice (10 l/ft2)
Note legali
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany