MC0SP027H1
Filtri di profondità Millistak+® HC Pod
C0SP, filtration area 0.027 m², Lab Scale
Sinonimo/i:
Millistak+ HC Pro Depth Filter, C0SP media series, 0.027 m 2 surface area, 1/4 in. Hose Barb connection
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Filtri di profondità Millistak+® HC Pod, C0SP, filtration area 0.027 m2, hydrophilic
Materiali
acrylic
polypropylene
silica filter aid
Livello qualitativo
Descrizione
Primary and Secondary Clarification (direct harvest; centrate)
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millistak+®
Parametri
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
30 psid max. differential pressure (2.1 bar) at 37 °C (Reverse)
30 psid max. differential pressure (2.1 bar) at 4 °C (Forward)
31 psid max. inlet pressure (2.1 bar) at 25 °C
Altezza
140 mm
5.5 in. (14 cm)
Lunghezza
8.6 in. (22 cm)
Superficie filtrante
0.027 m2
Impurezze
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
input
sample type liquid
Conducibilità
3.64-10.5 μS/cm at 25 °C (product water)
Grado di filtrazione
C0SP
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
&
Specifiche
Nota sulla preparazione
º Recommended for post use contamination only.