Documenti fondamentali
MD0HC027H1
Millipore
Filtro di profondità Millistak+ HC in formato pod con matrice D0HC, area superficiale 0,027 m2, portagomma da 1/4”
D0HC, filtration area 0.027 m², Lab Scale
Sinonimo/i:
Filtro di profondità Millistak+® HC Pod
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Nome del prodotto
Filtro di profondità Millistak+ HC in formato pod con matrice D0HC, area superficiale 0,027 m2, portagomma da 1/4”, D0HC, cellulose, filtration area 0.027 m2, hydrophilic
Materiali
cellulose
filter aid (inorganic)
glass fiber-reinforced polypropylene
Livello qualitativo
Descrizione
Primary clarification directly out of the bioreactor
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
Millistak+®
Parametri
1 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse)
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi)
Altezza
14 cm (5.3 in.)
Lunghezza
22 cm (8.5 in.)
Superficie filtrante
0.027 m2
Impurezze
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
Estraibili (gravimetria)
39-69 mg/m2
input
sample type liquid
Conducibilità
3.64 – 10.5 μS/cm
Grado di filtrazione
D0HC
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Conduttività dell′acqua prodotta a 25 °C: 3,64 – 10,5 μS/cm dopo autoclave (1 ciclo da 60 minuti a 123 °C) e flussaggio con 100 L di acqua pura per m² di area superficiale della matrice (10 L/ft²)
La matrice Millistak+® per filtrazione di profondità è disponibile in un formato monouso scalabile che offre una maggiore flessibilità grazie ad un esclusivo design modulare. La matrice Millistak+® MD0HC027H1 è disponibile in un formato POD ad alta capacità che misura 14 cm (alt.) x 22 cm (lung.) ed ha una superficie di filtrazione pari a 0,027 m2.
Questa serie di matrici di grado D0HC assicura prestazioni ottimali grazie ad una struttura a gradiente di densità, perfetta per applicazioni di chiarificazione primaria. I filtri Pod con matrice Millistak+® sono disponibili in tre diverse tipologie di grado - DE, CE e HC - per venire incontro ad ogni necessità specifica
Il sistema Millistak+® Pod è ideale per una vasta gamma di applicazioni di chiarificazione primaria e secondaria, incluse colture cellulari, lisati centrifugati di lieviti, refold da E. coli, terreni di coltura, vaccini, proteine plasmatiche e sieri.
Facile da usare
Grazie al design compatto e modulare del nostro nuovo sistema Millistak+® Pod, è possibile aumentare la produttività e ridurre i tempi del ciclo.
L'installazione e l'allestimento del sistema Pod sono semplici e lineari. Il design unico degli adattatori e dei collettori monouso permette di collegare con facilità i moduli filtranti Pod alle restanti operazioni unitarie che compongono il processo. Il sistema, basato sull′impiego di moduli autonomi e monouso, mette al riparo gli operatori da rischi biologici e non richiede manutenzione né convalida delle operazioni di lavaggio.
Caratteristiche e vantaggi
  • Volume morto ridotto, per una resa di prodotto maggiore
  • Ampia gamma di tipologie di matrici disponibili in prodotti a singolo strato o multistrato
  • La matrice Millistak+ HC dual-action migliora la prefiltrazione e riduce le operazioni di chiarificazione
  • Formato modulare flessibile per una scalabilità da 5 a 12.000 litri e più
  • Una soluzione monouso brevettata che non necessita di portafiltri, CIP o convalida delle operazioni di lavaggio
  • Moduli filtranti (Pod) autonomi, mettono al riparo l′operatore dai rischi biologici
  • Impianto costruttivo robusto, facile da allestire e da usare
  • L′ingombro ridotto ne facilita l′impiego in spazi stretti
Specifiche
Grado del filtro: D0HC
Risultati analitici
Estraibili gravimetrici: dopo 24 ore di ammollo statico in acqua pura (acqua DI di tipo 1) post autoclave (1 ciclo di 60 minuti a 123 °C) e risciacquo con acqua pura in 100 L/m2 di area di superficie del terreno
Note legali
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13