Key Documents
MCHT12H48
Millipore
Inserti sospesi per colture cellulari Millicell® , PET 0,4 μm, 12 pozzetti, 48 pz.
Discontinued with Replacement Product No. PTHT12H48
Sinonimo/i:
inserti per colture cellulari, inserti permeabili per colture, inserto per colture di tessuti, piastra per colture di tessuti
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
Materiali
PET membrane
flat wells
polystyrene housing
Sterilità
sterile
Caratteristiche
lid: no
Confezionamento
pack of 48 ea (individually blister packaged)
Parametri
50 °C max. temp.
Diam. filtro
12 mm
Superficie filtrante
1.1 cm2
Misura
12 wells
Area superficiale
1.1 cm2
Volume massimo del pozzetto
1.4 mL
Volume d’esercizio
400 μL
Dimensione pori
0.4 μm
input
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type epithelial cells
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type cardiac stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
Tipo di binding
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrizione generale
Inserti sospesi per colture cellulari in polietilene tereftalato (PET), con pori da 0,4 μm, da usare con piastre da 12 pozzetti per studi di adesione cellulare, colture cellulari, differenziamento cellulare & ICC. Configurazione del dispositivo Gli inserti Millicell® per colture cellulari per piastre da 12 pozzetti, con pori da 0.4 μm, sono dispositivi pratici e di facile utilizzo per colture cellulari in adesione o in sospensione. Le cellule sono in contatto col terreno sia nella porzione apicale sia in quella basolaterale La crescita, la struttura e la funzionalità delle cellule sono così in condizioni più simili a quelle presenti in vivo. Inoltre, gli inserti Millicell® permettono di studiare entrambi i lati del monostrato cellulare.
Inserti sospesi Millicell®: precaricati in piastre di raccolta o disponibili singolarmente
  • Per co-colture e saggi di permeabilità
  • Design unico che consente un più facile accesso basolaterale rispetto ad altri inserti sospesi, con un minor rischio di contaminazione
  • Disponibile in 5 diverse dimensioni dei pori e 3 diametri diversi, incluso il formato con pori da 1 μm, otticamente trasparente, per una migliore visualizzazione al microscopio
Applicazioni: adesione cellulare, crescita cellulare, differenziamento cellulare, immunocitochimica
Applicazioni
Inserti sospesi in polietilene tereftalato per colture cellulari, con pori da 0,4 μm, adatti per piastre a 12 pozzetti per studi di adesione cellulare, colture cellulari, differenziamento cellulare & ICC.
Note legali
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
16HBE14o- human bronchial epithelial cells used to model respiratory epithelium for the research of cystic fibrosis, viral pulmonary pathology (SARS-CoV), asthma, COPD, effects of smoking and air pollution. See over 5k publications.
This page covers the basic indirect co-culture procedure on both sides of Millicell cell culture insert membranes.
Protocolli
3D cell culture protocol for generating epidermal human skin tissue using primary human keratinocytes, dermal fibroblasts, and collagen-coated transwell inserts.
This protocol covers 3 modes for the microscopic examination of cell samples.
This page covers the indirect co-culture of embryonic stem cells with embryonic fibroblasts.
Contenuto correlato
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.