MABT892
Anti-SUN1 Antibody, clone 12.10F
clone 12.10F, from mouse
Sinonimo/i:
SUN domain-containing protein 1, Protein unc-84 homolog A, Sad1/unc-84 protein-like 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
12.10F, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, rat
Non deve reagire con
human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Sun1(77053)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot immunostained nucleus of C2C12 murine myoblasts (Courtesy of Dr Brian Burke, Institute of Medical Biology, A*STAR, Singapore).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected greatly reduced SUN1 isoforms target bands in lysate from SUN1 siRNA-treated C2C12 murine myoblasts (Courtesy of Dr Brian Burke, Institute of Medical Biology, A*STAR, Singapore).
Cell Structure
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected SUN1 in 10 µg of C2C12 murine myoblast lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1