MABT84
Anti-Aggrecan Antibody, clone 1-C-6
clone 1-C-6, from mouse
Sinonimo/i:
Aggrecan core protein, Cartilage-specific proteoglycan core protein, CSPCP
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1-C-6, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, rat, bovine
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ACAN(176)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected Aggrecan in normal mouse cartilage and normal rat cartilage tissues.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Risultati analitici
Normal mouse cartilage and normal rat cartilage tissues
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1