MABT399
Anti-CD36 Antibody, clone Long 6
clone Long 6, from mouse
Sinonimo/i:
Fatty acid translocase, FAT, Glycoprotein IIIb, GPIIIB, Leukocyte differentiation antigen CD36, PAS IV, PAS-4, Platelet collagen receptor, Platelet glycoprotein IV, GPIV, Thrombospondin receptor
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
Long 6, monoclonal
Reattività contro le specie
human, rat
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CD36(948)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
Immunological Signaling
Western Blotting Analysis: A representative lot detected CD36 in CD36 transfected COS-7 cells (Thorne et al., 2006. DNA AND CELL BIOLOGY. Volume 25, Number 5).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected CD36 in GM-CSF elicited macrophages (Thorne et al., 2006. DNA AND CELL BIOLOGY. Volume 25, Number 5).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated CD36 in GM-CSF elicited macrophages (Thorne et al., 2006. DNA AND CELL BIOLOGY. Volume 25, Number 5).
Qualità
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected CD36 in 10 µg GM-CSF treated THP-1 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1