MABS440
Anti-NPC2 Antibody, clone 13G4
clone 13G4, from mouse
Sinonimo/i:
Epididymal secretory protein E1, NPC2, Human epididymis-specific protein 1, He1, Niemann-Pick disease type C2 protein
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
13G4, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NPC2(10577)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Vesicular Trafficking
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected NPC2 in 10 µg of HT1080 human fibrosarcoma cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1