MAB4140
Anti-MDR3 Antibody, clone P3 II-26
culture supernatant, clone P3 II-26, Chemicon®
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
culture supernatant
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
P3 II-26, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2b
Compatibilità
not suitable for immunohistochemistry (Paraffin)
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Informazioni sul gene
human ... ABCB4(5244)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunocytochemistry: 1:20 - 1:50 on acetone-fixed cytospin preparations
Immunohistochemistry: 1:20 on acetone-fixed frozen sections
Not suitable for paraffin-embedded tissues
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Stoccaggio e stabilità
WGK 2