MABS274
Anti-LRP6, clone A59, Ectodomain Antibody
clone A59, from mouse
Sinonimo/i:
Low-density lipoprotein receptor-related protein 6, LRP-6
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
A59, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LRP6(4040)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot from an independent laboratory immunoprecipitated LRP6, Ectodomain from Wnt3a-treated HEK293T cell lysate (Yasui, N., et al. (2010). J Immunol Methods. 352(1-2):153-160.).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected LRP6, Ectodomain in HeLa S3 cells (Yasui, N., et al. (2010). J Immunol Methods. 352(1-2):153-160.).
Signaling
Insulin/Energy Signaling
Qualità
Flow Cytometry Analysis: 2 µg of this antibody detected LRP6, Ectodomain in 1X10E6 HEK293 cells.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1