Documenti
SAB5700648
Sigma-Aldrich
Anti-IL17A antibody produced in rabbit
Sinonimo/i:
CTLA-8, CTLA8, IL-17, IL-17A, IL17, IL17A
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
17
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Concentrazione
1.68 mg/ml
tecniche
western blot: 1:500-1:2000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... IL17A(3605)
Descrizione generale
The protein encoded by this gene is a proinflammatory cytokine produced by activated T cells. This cytokine regulates the activities of NF-kappaB and mitogen-activated protein kinases. This cytokine can stimulate the expression of IL6 and cyclooxygenase-2 (PTGS2/COX-2), as well as enhance the production of nitric oxide (NO). High levels of this cytokine are associated with several chronic inflammatory diseases including rheumatoid arthritis, psoriasis and multiple sclerosis.
Immunogeno
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 24-155 of human IL17A (NP_002181.1).
Stato fisico
PBS with 0.02% sodium azide,50% glycerol,pH7.3.
Stoccaggio e stabilità
Store at -20℃. Avoid freeze / thaw cycles.
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1