MABS341
Anti-LRP6 Antibody, clone 1C10
clone 1C10, from mouse
Sinonimo/i:
Low-density lipoprotein receptor-related protein 6, LRP-6
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1C10, monoclonal
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LRP6(4040)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected LRP6 in 10 µg of HEK293 cell lysate. For enhanced results, it is recommended for end-users to perform higher dilutions of this antibody.
Descrizione del bersaglio
WGK 2