MABS2288
Anti-SCAP Antibody, clone 2G10
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2G10, monoclonal
PM
calculated mol wt 139.51 kDa
observed mol wt ~150 kDa
Purificato mediante
using protein G
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
hamster
Confezionamento
antibody small pack of 100 μL
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
Sequenza dell’epitopo
N-terminal half
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
hamster ... SCAP(100689048)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in PC3 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected SCAP in PC3 cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected SCAP in Western Blotting applications (Kober D.L., et al. (2020). Proc Natl Acad Sci USA. 117(45):28080-28091).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1