MABS2238
Anti-ELOVL5 Antibody, clone Z88
Sinonimo/i:
Elongation of very long chain fatty acids protein 5;EC:2.3.1.199;3-keto acyl-CoA synthase ELOVL5;ELOVL fatty acid elongase 5;ELOVL FA elongase 5;Fatty acid elongase 1;hELO1;Very long chain 3-ketoacyl-CoA synthase 5;Very long chain 3-oxoacyl-CoA synthase 5
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
Z88, monoclonal
PM
calculated mol wt 35.29 kDa
observed mol wt ~38 kDa
Purificato mediante
using protein G
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
monkey, bovine
Confezionamento
antibody small pack of 100 μg
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
Sequenza dell’epitopo
C-terminal
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ELOVL5(60481)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Western Blotting in MCF-7 cell lysates.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected ELOVL5 in MCF-7 cell lysates.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A representative lot detected ELOVL5 in Western Blotting applications (Alnabulsi, A., et al. (2019). Int J Cancer. 145(4):1138-1147).
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:100 dilution from a representative lot detected ELOVL5 in human prostate tissue sections.
ELISA Analysis: A representative lot detected ELOVL5 in ELISA applications (Alnabulsi, A., et al. (2019). Int J Cancer. 145(4):1138-1147).
Immunohistochemistry Applications: A representative lot detected ELOVL5 in Immunohistochemistry applications (Alnabulsi, A., et al. (2019). Int J Cancer. 145(4):1138-1147).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1