RAB0402
Human Platelet Factor-4 / CXCL4 ELISA Kit
for serum, plasma, cell culture supernatant and urine
Sinonimo/i:
C-X-C motif chemokine 4, Oncostatin-A, PF-4, Platelet factor 4, PF4
About This Item
Prodotti consigliati
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
tecniche
ELISA: suitable
capture ELISA: suitable
input
sample type serum
sample type plasma
sample type urine
sample type cell culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 20 pg/mL
standard curve range: 20.58-15000 pg/mL
Metodo di rivelazione
colorimetric
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... PF4(5196)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Human Platelet Factor-4 (PF4)/ CXCL4 (chemokine (C-X-C motif) ligand 4) ELISA Kit has been used to measure PF-4 / CXCL4 serum level in chronic myelomonocytic leukemia (CMML) patients.
Azioni biochim/fisiol
Altre note
Please type the word sample in the text box provided for lot number.
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials