MABS2028
Anti-Vitamin D receptor Antibody, clone 9A7
clone 9A7, from rat
Sinonimo/i:
VDR, 1, 25-dihydroxyvitamin D3 receptor, Nuclear receptor subfamily 1 group I member 1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
9A7, monoclonal
Reattività contro le specie
chicken, rat, porcine, human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
chicken ... Vdr(395988)
human ... VDR(7421)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected Vitamin D receptor in human skin and human breast cancer tissue sections.
Signaling
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Vitamin D receptor in MCF-7 cell lysate.