HUMANPBMC-0002144
Frozen Human Normal PBMC
human peripheral blood (mononuclear cells)
Sinonimo/i:
Immune Cells, PBMC, Peripheral Blood Mononuclear Cells
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Frozen Human Normal PBMC, 20 Million Cells/per vial
Origine biologica
human peripheral blood (mononuclear cells)
Stato
frozen liquid
Confezionamento
vial of 20 Million cells
Produttore/marchio commerciale
BioIVT
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Colore
cloudy
Temperatura di conservazione
-140 to -196°C
Descrizione generale
We are pleased to offer these products from BioIVT.
Peripheral Blood Mononuclear Cells (PBMCs) are a subset of leukocytes (or White Blood Cell, WBC), which are integral components of the body′s immune system that fight disease. PBMCs consist of a mixture of lymphocytes (T cells, B cells, and NK cells) and monocytes and are isolated from peripheral whole blood via density gradient centrifugation and red blood cell lysis.
Used for a variety of applications, PBMCs are frequently utilized in drug discovery/development, assay validation/development, and other immunology applications.
Confezionamento
Altre note
Esclusione di responsabilità
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)