MABS1822
Anti-SHMT Antibody, clone 4D2.1
clone 4D2.1, from mouse
Sinonimo/i:
Serine hydroxymethyltransferase mitochondrial, EC: 2.1.2.1, SHMT, Glycine hydroxymethyltransferase, Serine methylase
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4D2.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SHMT2(6472)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected SHMT in Jurkat cell lysate.
Signaling
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected SHMT in Raji cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash