MABS279
Anti-GPR30, clone 2F2 Antibody
clone 2F2, from mouse
Sinonimo/i:
G-protein coupled estrogen receptor 1, Chemoattractant receptor-like 2, Flow-induced endothelial G-protein coupled receptor 1, FEG-1, G-protein coupled receptor 30, GPCR-BR, IL8-related receptor DRY12, Lymphocyte-derived G-protein coupled receptor, LYGPR
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2F2, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GPER1(2852)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
GPCR, cAMP/cGMP & Calcium Signaling
Qualità
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution of this antibody detected GPR30 in human placenta tissues.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1