MABS1753
Anti-TC PTPase (PTPN2) Antibody, clone 9E9.1
clone 9E9.1, from mouse
Sinonimo/i:
Tyrosine-protein phosphatase non-receptor type 2, EC: 3.1.3.48, T-cell protein-tyrosine phosphatase, TCPTP
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
9E9.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PTPN2(5771)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL from a representative lot detected TC PTPase (PTPN2) in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Signaling
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected TC PTPase (PTPN2) in 10 µg of K562 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1