06-1367
Anti-SRp75 Antibody
from rabbit
Sinonimo/i:
serine/arginine-rich splicing factor 4, splicing factor, arginine/serine-rich 4, SR splicing factor 4, Pre-mRNA-splicing factor SRP75
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
tecniche
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SRSF4(6429)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this antibody detected SRp75 on 10 µg of L6 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1