Key Documents
MABN41
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-canale al sodio Nav1.7, clone N68/6
clone N68/6, from mouse
Sinonimo/i:
sodium channel, voltage-gated, type IX, alpha subunit, Sodium channel protein type IX subunit alpha, Voltage-gated sodium channel subunit alpha Nav1.7, Peripheral sodium channel 1, sodium channel, voltage-gated, type IX, alpha polypeptide, Nav1.7, sodium
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
N68/6, monoclonal
Reattività contro le specie
rat, human
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
La subunità alfa del canale del sodio voltaggio-dipendente Nav1.7 (Nav1.7), la cui struttura attraversa più volte la membrana (multi-pass), contiene un singolo dominio IQ e appartiene alla famiglia dei canali del sodio. Nav1.7 si localizza alle estremità terminali dei neuroni sensoriali e si ritiene abbia un ruolo nello sviluppo e nei meccanismi del dolore infiammatorio. Nelle membrane eccitabili, serve a regolare la permeabilità voltaggio-dipendente agli ioni Na+. Vi è una forte probabilità che Nav1.7 intervenga nella trasmissione delle informazioni nocicettive, un coinvolgimento suggerito dal suo ruolo in varie neuropatie da dolore cronico indotte da un danno ai nervi periferici. L′espressione di Nav1.7 si osserva principalmente nel ganglio della radice dorsale e nei neuroni sensoriali e del simpatico. Livelli più bassi della proteina sono stati osservati nella linea cellulare MTC, nel carcinoma a cellule C e nelle cellule muscolari lisce. I difetti di espressione del gene Nav1.7 sono causa di diverse malattie come l'insensibilità congenita al dolore autosomica recessiva, l'eritromelalgia primaria e la sindrome da dolore parossistico estremo o PEPD.
Immunogeno
Proteina ricombinante corrispondente alla proteina Nav1.7 umana.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Trasduzione del segnale
Questo anticorpo anti-canale al sodio Nav1.7, clone N68/6, è convalidato per l′uso nei saggi di IH, WB per la rivelazione di questo canale al sodio Nav1.7.
Sottocategoria di ricerca
Trasduzione del segnale in neuroscienze
Western blotting: un laboratorio indipendente ha utilizzato un lotto rappresentativo con un lisato di cellule HEK293. (James Trimmer, UC Davis/NIH NeuroMab Facility, Department of Neurobiology, Physiology and Behavior, UC Davis, Davis CA 95616-8519, USA. neuromab@ucdavis.edu.)
Qualità
Valutata mediante immunoistochimica su tessuto di cervelletto di ratto.
Immunoistochimica: una diluizione 1:400 di questo anticorpo ha rilevato Nav1.7 in tessuto di cervelletto di ratto.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a circa 230 kDa
Stato fisico
Formato: purificato
IgG1κ monoclonali purificate di topo in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azoturo di sodio 0,05%.
Proteina G
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a 2-8 °C dalla data di ricevimento.
Risultati analitici
Controllo
Tessuto di cervelletto di ratto
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Assembly and validation of versatile transcription activator-like effector libraries.
Li, Y; Ehrhardt, K; Zhang, MQ; Bleris, L
Scientific Reports null
Raquel Talens-Visconti et al.
Journal of neurochemistry, 112(4), 1074-1087 (2009-12-09)
Neurite formation involves coordinated changes between the actin cytoskeleton and the microtubule network. Rho GTPases are clearly implicated in several aspects of neuronal development and function. Indeed, RhoA is a negative regulator of neurite outgrowth and its effector Rho-kinase mediates
Liu Yang et al.
Neuron, 93(4), 806-821 (2017-02-07)
The current knowledge about heat nociception is mainly confined to the thermosensors, including the transient receptor potential cation channel V1 expressed in the nociceptive neurons of dorsal root ganglion (DRG). However, the loss of thermosensors only partially impairs heat nociception
Fei Dong et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 40(50), 9589-9601 (2020-11-12)
Itch can be induced by activation of small-diameter DRG neurons, which express abundant intracellular fibroblast growth factor 13 (FGF13). Although FGF13 is revealed to be essential for heat nociception, its role in mediating itch remains to be investigated. Here, we