Key Documents
MABS1252
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-policistina-1, clone E4 (5F4D2)
clone E4 (5F4D2), from mouse
Sinonimo/i:
Polycystin-1, Autosomal dominant polycystic kidney disease 1 protein
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
E4 (5F4D2), monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PKD1(5310)
Descrizione generale
La policistina-1 (UniProt P98161; conosciuta anche come proteina 1 della malattia del rene policistico autosomica dominante) nell'uomo è codificata dal PKD1 (Gene ID 5310). Il cilio primario è un organulo che si trova all'interno dei microtubuli caratterizzato da sensibilità meccanica e chimica e che coordina numerosi pathway cellulari coinvolti nello sviluppo e nell'omeostasi dei tessuti, come le vie di segnalazione (Hh), PDGFRα e Wnt. Difetti della funzione ciliare causano svariati tipi di ciliopatie, come la malattia del rene policistico autosomica dominante (ADPKD). La policistina-1 (PC1) e la policistina-2 (PC2) sono grandi proteine transmembrana che colocalizzano nel cilio primario, dove hanno un ruolo importante nella trasduzione del segnale basato sul calcio. PC1 è un recettore di adesione accoppiato a proteina G atipico (aGPCR) caratterizzato da 11-domini transmembrana. PC1 subisce una scissione autoproteolitica in cis a livello di GPS, il sito proteolitico presente nella regione juxtamembrana di GPCR (aa 3012-3061), in modo dipendente dallo stadio di sviluppo: infatti nel rene in stadio embrionale iniziale PC1 è presente prevalentemente in forma non scissa ma viene prevalentemente scisso dopo la nascita. La scissione a livello di GPS produce una forma eterodimerica di PC1, il cui frammento N-terminale (NTF) rimane associato in modo non covalente al frammento C-terminale (CTF) transmembrana. Topi transgenici che esprimono PC1 non scindibile sviluppano la malattia del rene policistico in fase post-natale.
Specificità
Il clone E4 (noto anche come clone 5F4D2) riconosce il motivo extracellulare della policistina-1, costituito dal dominio della lectina di tipo C, e ha determinato l'immunocolorazione di cellule murine wild-type per PKD1 ma non di quelle knockout per questo gene (Kim, H., et al. (2014). Nat. Commun. 5:5482).
Immunogeno
Dominio della lectina di tipo C della policistina-1 umana ricombinante marcato con tag FLAG.
Epitopo: dominio della lectina di tipo C.
Applicazioni
Analisi immunoistochimica: un lotto rappresentativo di questo anticorpo diluito 1:50 ha permesso di rivelare l'immunoreattività della policistina-1 in sezioni di tessuto renale di topo.
Immunoprecipitazione: Con un lotto rappresentativo è stata ottenuta l'immunoprecipitazione della policistina-1 da lisati di tessuto polmonare di topo (per gentile concessione del Dr. Feng Qian, University of Maryland School of Medicine, Baltimore, MD, Stati Uniti).
Western blotting: un lotto rappresentativo ha rivelato l'espressione esogena della policistina-1 in lisati di cellule HEK transfettate con il cDNA di PKD1 umano o di topo, ma non in lisati di cellule HEK sottoposte a transfezione senza cDNA (mock) (per gentile concessione del Dr. Feng Qian, University of Maryland School of Medicine, Baltimore, MD, Stati Uniti).
Western blotting: un lotto rappresentativo ha rivelato il frammento N-terminale (NTF) della policistina-1 (PC1), che è prodotto dalla scissione autoproteolitica in cis a livello del dominio GPS, in lisati di cellule Hek293 transfettate con il cDNA di PKD1 full length ma non in lisati di cellule HEK sottoposte a transfezione mock (Kim, H., et al. (2014). Nat. Commun. 5: 5482).
Immunocitochimica: tramite immunocitochimica con doppia fluorescenza, un lotto rappresentativo e un anticorpo anti-Arl13b hanno determinato la co-colorazione del cilio primario all'interno di fibroblasti embrionali murini (mMEF) e di cellule derivate dal dotto collettore (CD) fissate in formaldeide 4% e permeabilizzate con Triton X-100 0,1%. Non è stata evidenziata immunoreattività della policistina-1 nei mMEF knockout per PDK1 Kim, H., et al. (2014). Nat. Commun. 5:5482).
Categoria di ricerca
Trasduzione del segnale
L'anticorpo anti-policistina-1, clone E4 (5F4D2), si usa per rivelare tale proteina nelle analisi di immunoistochimica (paraffina), immunoprecipitazione, Western blotting e immunocitochimica.
Sottocategoria di ricerca
Trasduzione del segnale nell'ambito dello sviluppo
Qualità
Valutata mediante immunoistochimica in tessuto renale umano.
Immunoistochimica: una diluizione 1:250 di questo anticorpo ha rilevato immunoreattività della policistina-1 in tessuto renale umano.
Descrizione del bersaglio
Pesi molecolari calcolati del frammento N-terminale full length/dopo scissione autoproteolitica a livello di GPS: 460,3/325,0 kDa (isoforma 1), 459,1/324,0 kDa (isoforma 2), 460,2/325,0 kDa (isoforma 3).
Stato fisico
Formato: purificato
IgG1κ monoclonali purificate di topo in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azoturo di sodio 0,05%.
Purificato con proteina G
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a 2-8 °C dalla data di ricevimento.
Altre note
Concentrazione: fare riferimento alla scheda tecnica specifica del lotto.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1