Documenti fondamentali
MABN755
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-TREM-2, clone 78
clone 78, from rat
Sinonimo/i:
Triggering receptor expressed on myeloid cells 2, TREM-2, Triggering receptor expressed on monocytes 2
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
78, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
tecniche
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
inhibition assay: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TREM2(54209)
Descrizione generale
TREM-2, denominato anche recettore innescante espresso su cellule mieloidi 2 o recettore innescante espresso su monociti 2 e codificato dal gene Trem2/Trem2a/Trem2b/Trem2c, è una proteina che forma un complesso di trasduzione del segnale con TYROBP e innesca l′attivazione delle risposte immunitarie nei macrofagi e nelle cellule dendritiche. TREM-2 può avere un ruolo anche nell′infiammazione cronica e stimolare la produzione non solo delle chemochine e citochine infiammatorie ma anche di quelle costitutive. TREM-2 è un recettore di membrana la cui struttura attraversa una sola volta l′interno della membrana cellulare (single-pass). TREM-2 è espresso dalle cellule immunitarie come la microglia e i monociti, ma l′espressione è tessuto-specifica e dipende anche dalla localizzazione all′interno del tessuto. Nell′uomo, mutazioni a carico di TREM-2 possono essere associati a demenza frontotemporale, malattia di Nasu-Hakola e di recente sono state associate a un rischio aumentato di Alzheimer.
Specificità
Questo anticorpo non mostra reattività crociata con le proteine TREM-1 e TREM-3 di topo (Prof. William Seaman, University of California, San Francisco, USA).
Immunogeno
Proteina ricombinante corrispondente alla proteina TREM-2 umana.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Immunocitochimica: utilizzando un lotto rappresentativo, un laboratorio indipendente ha ottenuto la rivelazione di TREM-2 in osteoclasti TRACP+ (Humprey, M. B., et al. (2006). J Bone Res. 21(2):237-245).
Citometria a flusso: utilizzando un lotto rappresentativo, un laboratorio indipendente ha ottenuto la rivelazione di TREM-2 in cellule RAW264.7 (Humprey, M. B., et al. (2006). J Bone Miner Res. 21(2):237-245.).
Immunoprecipitazione: un lotto rappresentativo proveniente da un laboratorio indipendente ha prodotto l′immunoprecipitazione di TREM-2 da lisati di macrofagi di topo (Peng, Q., et al. (2010). Sci Signal. 3(122):ra38.).
Analisi di inibizione: : il pretrattamento di cellule BV2 o di osteoclasti C57BL/6 con un lotto rappresentativo di questo anticorpo è risultato interferire con i processi di differenziazione, riassorbimento e migrazione di queste cellule e ha ridotto significativamente l′attivazione della via di segnalazione di TREM2 stimolata da apoptosi in cellule Neuro2A (Hsieh, C. L., et al. (2009). J. Neurochem. (109):4:1144-1156.; Humprey, M. B., et al. (2006). J Bone Miner Res. 21(2):237-245.).
Questo anticorpo anti-TREM-2, clone 78, è convalidato per l′uso nelle analisi di Western blotting, ICC, inibizione & IP per la rivelazione di TREM-2.
Sottocategoria di ricerca
Malattie neurodegenerative
Qualità
Valutata con metodica Western blotting su lisato di tessuto splenico umano.
Western blotting: questo anticorpo alla concentrazione di 1 µg/mL ha permesso di rivelare TRM-2 in 10 µg di lisato di tessuto splenico umano.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a circa 25 kDa. In alcuni lisati cellulari si possono osservare una o più bande non caratterizzate.
Stato fisico
Formato: purificato
IgG1κ monoclonali purificate di ratto in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM senza conservanti.
Purificato con proteina G
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricevimento a -20°C.
Indicazioni per l'uso: una volta ricevuto il prodotto e prima di rimuovere il tappo, centrifugare la microprovetta e miscelare delicatamente la soluzione. Suddividere in aliquote in provette per microcentrifuga e conservare a -20°C. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento che potrebbero danneggiare le IgG e compromettere le prestazioni del prodotto.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Mary Beth Humphrey et al.
Journal of bone and mineral research : the official journal of the American Society for Bone and Mineral Research, 21(2), 237-245 (2006-01-19)
Deficiency of the signaling adapter protein DAP12 or its associated receptor TREM2 is associated with abnormal OC development in humans. Here we examine the role of TREM2 in mouse OC development and function, including migration and resorption in vitro. These
Qisheng Peng et al.
Science signaling, 3(122), ra38-ra38 (2010-05-21)
The activation and fusion of macrophages and of osteoclasts require the adaptor molecule DNAX-activating protein of 12 kD (DAP12), which contains immunoreceptor tyrosine-based activation motifs (ITAMs). TREM2 (triggering receptor expressed on myeloid cells-2) is the main DAP12-associated receptor in osteoclasts
Christine L Hsieh et al.
Journal of neurochemistry, 109(4), 1144-1156 (2009-03-24)
Following neuronal injury, microglia initiate repair by phagocytosing dead neurons without eliciting inflammation. Prior evidence indicates triggering receptor expressed by myeloid cells-2 (TREM2) promotes phagocytosis and retards inflammation. However, evidence that microglia and neurons directly interact through TREM2 to orchestrate
Peng Zhao et al.
Molecular neurodegeneration, 17(1), 44-44 (2022-06-19)
Microglia plays crucial roles in Alzheimer's disease (AD) development. Triggering receptor expressed on myeloid cells 2 (TREM2) in association with DAP12 mediates signaling affecting microglia function. Here we study the negative regulation of TREM2 functions by leukocyte immunoglobulin-like receptor subfamily