MABN1534
Anti-TREM-2 Antibody, clone 10H4.2
clone 10H4.2, from mouse
Sinonimo/i:
Triggering receptor expressed on myeloid cells 2, TREM-2, Triggering receptor expressed on monocytes 2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
10H4.2, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TREM2(54209)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Neuroinflammation & Pain
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected TREM-2 in 10 µg of human spleen tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1