MABN663
Anti-STMN2 Antibody, clone L5/1
clone L5/1, from mouse
Sinonimo/i:
Stathmin-2, Superior cervical ganglion-10 protein, Protein SCG10
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
L5/1, monoclonal
Reattività contro le specie
rat, human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mouse (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rat ... Stmn2(84510)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Developmental Signaling
Immunohistochemistry Analysis: A 1:50 dilution from a representative lot detected STMN2 in rat hippocampus tissue.
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected STMN2 in cultured hippocampal neurons (Prof. J. Trimmer, University of Califnornia, Davis.).
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected STMN2 in 10 µg of SH-SY-5Y cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1