Documenti fondamentali
WH0011075M2
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-STMN2 antibody produced in mouse
clone 1C6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-SCG10, Anti-SCGN10, Anti-SGC10, Anti-stathmin-like 2
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1C6, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
human
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... STMN2(11075)
Categorie correlate
Descrizione generale
Superior cervical ganglion-10 is a neuronal growth-associated protein that shares significant amino acid sequence similarity with the phosphoprotein stathmin (MIM 151442).[supplied by OMIM
Immunogeno
STMN2 (NP_008960, 1 a.a. ~ 90 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MAKTAMAYKEKMKELSMLSLICSCFYPEPRNINIYTYDDMEVKQINKRASGQAFELILKPPSPISEAPRTLASPKKKDLSLEEIQKKLEA
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Note legali
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)