Documenti fondamentali
MABN641
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-TMEM16B, clone 7H10
clone 7H10, from mouse
Sinonimo/i:
Anoctamin-2, Transmembrane protein 16B
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
7H10, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ANO2(57101)
Descrizione generale
La proteina anoctamina-2, nota anche come proteina transmembrana 16B e nell′uomo codificata dal gene ANO2/C12orf3/TMEM16B, è un canale del cloro attivato dal calcio implicato nella trasduzione del segnale olfattivo e nella fotorecezione. Il legame delle molecole odorose ai recettori sensoriali dell'odore determina un aumento dell'ingresso di calcio che a sua volta attiva la corrente di calcio attraverso il canale al calcio TMEM16B, amplificando così la depolarizzazione dei recettori sensoriali dell'odore. TMEM16B media inoltre l'amplificazione della percezione della luce nella retina, dove TMEM16B è un componente del complesso proteico presinaptico reclutato a livello di domini specifici nella membrana citoplasmatica dei fotorecettori. L′espressione di TMEM16B è riscontrabile nei neuroni sensoriali, in particolare nella retina e nei neuroni olfattivi; si localizza a livello della membrana citoplasmatica, essendo infatti una proteina transmembrana multi-pass. TMEM16B esiste in più isoforme e ricerche recenti suggeriscono che il canale nativo possa essere composto da due o più isoforme frutto di splicing alternativo che agiscono come subunità dando origine nell′insieme alle proprietà del canale.
Immunogeno
Epitopo: N-terminale
Proteina ricombinante corrispondente alla porzione N-terminale della proteina TMEM16B umana, con tag GST.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
L′anticorpo anti-TMEM16B, clone 7H10, è un anticorpo monoclonale di topo altamente specifico indirizzato contro TMEM16B ed è stato testato in saggi di Western blotting, IHC & ICC.
Sottocategoria di ricerca
Signaling dello sviluppo
Western blotting: un lotto rappresentativo ha permesso di rivelare TMEM16B in lisati di cellule 293-EBNA sovraesprimenti TMEM16B e in omogenati di retina e di cervello di topo (Stohr, H., et al. (2009). The Journal of Neuro. 29(21):6809-6818).
Immunocitochimica: un lotto rappresentativo ha rivelato TMEM16B in cellule di retina di topo (Stohr, H., et al. (2009). The Journal of Neuro. 29(21):6809-6818).
Qualità
Valutata mediante immunoistochimica su tessuto di retina di topo.
Immunoistochimica: questo anticorpo diluito 1:50 ha permesso di rivelare TMEM16B in tessuto di retina di topo.
Descrizione del bersaglio
114 kDa, calcolato
Stato fisico
Formato: purificato
IgG1κ monoclonali purificate di topo in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azoturo di sodio 0,05%.
Purificato con proteina G
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno a 2-8 °C dalla data di ricevimento.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Heidi Stöhr et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 29(21), 6809-6818 (2009-05-29)
Photoreceptor ribbon synapses release glutamate in response to graded changes in membrane potential evoked by vast, logarithmically scalable light intensities. Neurotransmitter release is modulated by intracellular calcium levels. Large Ca(2+)-dependent chloride currents are important regulators of synaptic transmission from photoreceptors