MABS831
Anti-PI3 Kinase Antibody, p85 Antibody, N-SH3 Antibody, clone 1D5.1
clone 1D5.1, from mouse
Sinonimo/i:
Phosphatidylinositol 3-kinase regulatory subunit alpha, Phosphatidylinositol 3-kinase 85 kDa regulatory subunit alpha, PI3-kinase regulatory subunit alpha, PtdIns-3-kinase regulatory subunit p85-alpha, PI3-kinase subunit p85-alpha, PI3K regulatory subuni
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1D5.1, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PIK3R1(5295)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected PI3 Kinase, p85, N-SH3 in 10 µg of NIH/3T3 L1 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1