07-274
Anti-dimethyl-Histone H3 (Lys36) Antibody
serum, Upstate®
Sinonimo/i:
H3K36me2, Histone H3 (di methyl K36), H3 histone family, member T, histone 3, H3, histone cluster 3, H3
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
serum
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
mouse, Drosophila, Schizosaccharomyces pombe, Saccharomyces cerevisiae, vertebrates, human, chicken
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
ChIP: suitable
dot blot: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
dimethylation (Lys36)
Informazioni sul gene
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
Descrizione generale
The N-terminal tail of histone H3 protrudes from the globular nucleosome core and can undergo several different types of epigenetic modifications that influence cellular processes. These modifications include the covalent attachment of methyl or acetyl groups to lysine and arginine amino acids and the phosphorylation of serine or threonine.
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualità
Western Blot Analysis:
A 1:1000 dilution of this lot detected methylated Histone H3 in acid-extracted proteins from untreated HeLa cells (Catalog # 13-112). The antibody did not detect recombinant Xenopus laevis histone H3 purified from E. coli (Catalog # 14-411).
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Sodium butyrate treated, acid extracted HeLa cell lysate.
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1