MABN473
Anti-TMEM106B Antibody, clone TME-N 6F2
clone TME-N 6F2, from rat
Sinonimo/i:
Transmembrane protein 106B, TMEM106B
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
TME-N 6F2, monoclonal
Reattività contro le specie
rat, human
tecniche
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TMEM106B(54664)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Qualità
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected TMEM106B in 10 µg of human cortex tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Human cortex tissue lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1