MABN2443
Anti-nonphospho-GSK3 (Ser9) Antibody, beta specific Antibody, clone 12B2
clone 12B2, from mouse
Sinonimo/i:
Glycogen synthase kinase-3 beta, EC: 2.7.11.26, GSK-3 beta, Serine/threonine-protein kinase GSK3B
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
12B2, monoclonal
Reattività contro le specie
rat, human, mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer9)
Informazioni sul gene
human ... GSK3B(2932)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
ELISA Analysis: A representative lot detected nonphospho-GSK3 (Ser9) in ELISA applications (Grabinski, T., et. al. (2016). Front Mol Neurosci. 9:123).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected nonphospho-GSK3 (Ser9) in Western Blotting applications (Grabinski, T., et. al. (2016). Front Mol Neurosci. 9:123).
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected nonphospho-GSK3 (Ser9) in human cerebral cortex tissue.
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected nonphospho-GSK3 (Ser9) in Western Blotting applications (Grabinski, T., et. al. (2016). Front Mol Neurosci. 9:123).
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot detected nonphospho-GSK3 (Ser9) in Western Blotting applications (Grabinski, T., et. al. (2016). Front Mol Neurosci. 9:123).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot detected nonphospho-GSK3 (Ser9) in Western Blotting applications (Grabinski, T., et. al. (2016). Front Mol Neurosci. 9:123).
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected nonphospho-GSK3 (Ser9) in rat brain tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash