MABN1857
Anti-SET-beta, clone 3D10E2
clone 3D10E2, from mouse
Sinonimo/i:
Protein SET-beta, HLA-DR-associated protein II beta, IGAAD, beta isoform, Inhibitor of granzyme A-activated Dnase, beta isoform, PHAPII, beta isoform, I-2PP2A, beta isoform, Phosphatase 2A inhibitor I2PP2A, beta isoform, TAF-I beta, Template-activating f
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3D10E2, monoclonal
Reattività contro le specie
rat, human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mouse (based on 100% sequence homology)
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SET(6418)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Signaling Neuroscience
Western Blotting Analysis: 1.3 µg/mL from a representative lot specifically detected SET-beta, but not SET-alpha in Ramos human Burkitt′s lymphoma cell lysate (Courtesy of M. P. Vitek, Ph.D. Dr. Vitek is an employee and stockholder in Oncotide Pharmaceuticals, Inc. and a faculty member of Duke University Medical Center. Matters of potential personal and institutional conflict of interest are managed by the Duke University Medical Center Conflict of Interest Committee).
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected SET-beta in 10 µg of DU145 human prostate cancer cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1