MABN1564
Anti-DYRK1A Antibody, clone 11D9.1
clone 11D9.1, from mouse
Sinonimo/i:
Dual specificity tyrosine-phosphorylation-regulated kinase 1A, EC 2.7.12.1, Dual specificity YAK1-related kinase, HP86, Protein kinase minibrain homolog, MNBH, hMNB
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
11D9.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DYRK1A(1859)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected DYRK1A in human cerebral cortex tissue lysate.