WH0001859M1
Monoclonal Anti-DYRK1A antibody produced in mouse
clone 7D10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-DYRK, Anti-DYRK1, Anti-HP86, Anti-MNB, Anti-MNBH, Anti-dual-specificity tyrosine-(Y)-phosphorylation regulated kinase 1A
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
7D10, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
Reattività contro le specie
mouse
tecniche
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DYRK1A(1859)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
NQGNQAYQNRPVAANTLDFGQNGAMDVNLTVYSNPRQETGIAGHPTYQFSANTGPAHYMTEGHLTMRQGADREESPMTGVCVQQSPVASS
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)