MABF952
Anti-TNFRSF18 (soluble form) Antibody, clone T10P2H9*B9
clone T10P2H9*B9, from mouse
Sinonimo/i:
Tumor necrosis factor receptor superfamily member 18, Activation-inducible TNFR family receptor, Glucocorticoid-induced TNFR-related protein, GITR, CD357
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
T10P2H9*B9, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TNFRSF18(8784)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250 dilution from a representative lot detected TNFRSF18 (soluble form) in human breast cancer tissue.
Inflammation & Immunology
Qualità
Western Blotting Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected TNFRSF18 (soluble form) in 50 µg of MCF-7 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1